Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Stopfen für sterile Komponenten
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke:  DWK Life Sciences W988006-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17962621
  • 499.00 CHF / 125 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Steril
  • Stopfen
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
OmniFlex 3G Gerader Stecker
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)
125
Wheaton CompletePAK
20 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Stopfen für sterile Komponenten > OmniFlex 3G Serum 20 mm-Stopfen, 125/Karton