Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Stopfen für sterile Komponenten
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie umfasst eine Reihe von Fläschchen mit Bördelverschluss, Gummistopfen und Dichtung, die gebrauchsfertig sterilisiert sind. Sie können aufgrund unserer Fähigkeit, Lösungen aus einer Hand anzubieten, für jede Anwendung angepasst werden, die Ihre Lieferkette reduziert.
Marke:  DWK Life Sciences W988005-S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17952611
  • 1130.00 CHF / 285 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Steril
  • Stopfen
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Steril
OmniFlex 3G Igloo
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)
285
Wheaton CompletePAK
13 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Stopfen für sterile Komponenten > OmniFlex 3G Igloo Lyo 13 mm-Stopfen, 285/Karton