Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen
Die angebrachten Verschlüsse erhalten die Ordnung. Wheaton™Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, sodass die leeren Fläschchen sich einfach lagern lassen und der Probenbestand sich übersichtlich verwalten lässt.
Marke:  DWK Life Sciences 225014
167.22 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10153372
  • 201.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Angebrachte Kappen tragen zur Sauberkeit bei. Wheaton™ Probenfläschchen aus durchsichtigem Glas in Laborordnern mit angebrachten Verschlusskappen werden in unterteilten Tabletts geliefert, damit leere Fläschchen einfacher gelagert oder Proben leichter entnommen werden können.
  • Zahlreiche Anwendungen von der Probenlagerung bis zum Gefriertrocknen
  • Einheitliche Dicke von Seitenwänden und Grundfläche durch Herstellung aus Glasröhren
  • Fläschchen und Kappen autoklavierbar
  • Durchsichtige Fläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen für hervorragende chemische Beständigkeit
  • Kappe und Kappeneinsätze
    • Kappen mit fester Oberseite aus schwarzem Phenol
    • Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus 14B-Gummi für wässrige Proben
    • Schraubverschluss aus schwarzem Phenol mit Einsatz aus PTFE/14B-Gummi für organische Proben
  •  
Bestellinformation
Ersatzverschlüsse sind separat lieferbar.
Compliance
Die transparenten Fläschchen entsprechen USP Typ 1 und den Anforderungen gemäß ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gummi 14B
17 mm
8 ml
Schraube
Phenolharz
Schraubverschluss
ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
Ja
Durchsichtig
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Niedriges Profil für mehr Stabilität und weniger Totvolumen über der Probe; ideal für die Aufbewahrung von Verbindungen.
2,2 dr.
Autoklavierbar
63 mm
15-425
M-T File™ und Fläschchengestell
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Klarglas in Lab File mit aufgesetzten Verschlusskappen > Mit Beschriftungsfeld und Verschluss; 8 ml; Durchsichtig; 14B-Gummi; 15-425; 17 x 63 mm