Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Verschlusskappen für Flüssigszintillationsfläschchen
Als Ersatzkappen oder für Fläschchen, die ohne Kappen geliefert werden
225.00 CHF - 692.00 CHF
Spezifikation
Typ | Schraube |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flüssigszintillationsfläschchen |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Material | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Material | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10416322
|
DWK Life Sciences
240817 |
Polyethylenscheibe | Harnstoff | 22 bis 400 |
376.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10458531
|
DWK Life Sciences
241009 |
Metallfolie | Harnstoff | 15 bis 425 |
692.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10653293
|
DWK Life Sciences
240917 |
Polyseal™ | Harnstoff | 22-400 |
482.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12428762
|
DWK Life Sciences
241017 |
Metallfolie | Harnstoff | 22-400 |
331.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10042003
|
DWK Life Sciences
241317 |
Ohne Einlage | Polyethylen | 22-400 |
245.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10290379
|
DWK Life Sciences
240804 |
Metallfolie | Polypropylen | 22-400 |
225.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Schraubverschlüsse für Flüssigszintillationsfläschchen
- Schraubverschlüsse für WHEATON Flüssigszintillationsfläschchen
- Die Packung mit 1000 Stück stellt eine wirtschaftliche Alternative dar
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Schraube | |
Flüssigszintillationsfläschchen |