Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse: Abreißverschluss
Die Abreißverschlüsse lassen sich vollständig entfernen und ermöglichen ein Ausgießen des Inhalts aus der Flasche. Wheaton™ Abreißverschlüsse aus Aluminium sind in vielen verschiedenen Größen und Farben lieferbar.
121.00 CHF - 449.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Menge | 1000/Karton |
Typ | Komplette Abreißkappe |
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10633543
![]() |
DWK Life Sciences
224193-01 |
Naturfarben | 20 mm |
449.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
10326902
![]() |
DWK Life Sciences
224193-05 |
Blau | 20 mm |
147.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11718789
![]() |
DWK Life Sciences
224192-07 |
Grün | 13 mm |
121.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10580463
![]() |
DWK Life Sciences
224193-06 |
Rot | 20 mm |
139.36 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Aufreißverschlüsse werden komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann Wheaton™ Aluminium-Aufreißverschlüsse ohne Einlage sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
- Gute Barriereeigenschaften
- Farbauswahl umfasst naturfarben, rot, blau, grün
- Chemische Beständigkeit gegen Alkohol und Aceton und vieles mehr
Spezifikation
Aluminium | |
1000/Karton | |
Komplette Abreißkappe |