Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn Condensers For Soxhlet Extraction Apparatus
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
235.00 CHF - 299.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Typ | Allihn Kondensator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet-Extraktionsapparat |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12458942
|
DWK Life Sciences
334003 |
34/45 |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12478942
|
DWK Life Sciences
334025 |
55/50 |
299.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass
- The flask containing the solvent is heated
- Vapors rise in the larger outside tube
- Vapors enter the water–cooled condenser and liquate
- When the liquid level in the extractor reaches the top of the bent tube, siphoning action returns the extract-enriched solvent to the flask
Compliance
WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
Allihn Kondensator | |
Soxhlet-Extraktionsapparat |
Borosilikatglas | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
Größeres Außenrohr und gebogenes Rohr |