Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Marke:  DWK Life Sciences 635232
260.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12497121
  • 313.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Erfordernisse der Klasse A
  • Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
  • Kolben verfügen über den Schlauchanschluss Nr.2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 Zoll (6 mm)
  • Für allgemeine Filtration empfohlen
  • Mit Glassockel mit Fritte und grober Porosität (40–60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem Silikonstopfen Nr. 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,25-Zoll-Schlauch
Borosilikatglas
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen
Ohne Sicherheitsbeschichtung
Filtrierflasche
90 mm
90 mm-Filtrationseinheit
40 bis 60 μm
Ja
1 Karton
1000 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheiten und Zubehör > Graduierter Filtrationskolben, 1000 ml