Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Marke: DWK Life Sciences 635245
170.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Erfordernisse der Klasse A
- Zur Aufnahme von Flüssigkeit bis 1000 ml für die Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Verunreinigungen konzipiert
- Die Kolben verfügen über einen Schlauchanschluss Nr. 2 für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 1/4 Zoll (6 mm)
- Für allgemeine Filtration empfohlen
- Mit Glassockel mit Fritte und grober Porung (40 bis 60 μm), graduiertem Trichter, Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem Silikonstopfen Nr. 8
- Von außen sicherheitsbeschichtet zur Verhinderung von Splittern des Kolbens.
Spezifikation
0,25-Zoll-Schlauch | |
Borosilikatglas | |
Analysen von Partikeln oder mikrobiologischen Verunreinigungen | |
1 Karton | |
1000 mL |
90 mm-Filtrationseinheit | |
40 bis 60 μm | |
Sicherheitsbeschichtung | |
Filtrierflasche |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
DWK Life Sciences Wheaton™ 90 mm-Filtrationseinheiten und Zubehör > Filterkolben, sicherheitsbeschichtet, 1 l
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu