Learn More
DWK Life Sciences™ 90 Positionen Fläschchen Gestell
Dieses stapelbare und autoklavierbare Fläschchengestell spart wertvollen Platz im Labor.
Marke:  DWK Life Sciences™ 868810
274.76 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11591325
  • 350.00 CHF / 5 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dieses stapelbare und autoklavierbare Fläschchengestell spart wertvollen Platz im Labor.
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Mit 6 x 15 Wells
  • Alphanumerisches Register
  • Bodenentleerung
  • Well-Durchmesser 17.1 mm; L x B x H: 33 x 17 x 3 cm (13 x 6.7 x 1.2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fläschchenständer
Autoklavierbar
Polypropylen
Ja
33 x 17 x 3 cm (13 x 6.6 x 1.25 in.)
13 in.
6,6 in.
1,25 in.
17,1 mm
4 x 12
Weiß
90
50 Cryule 1 und 2 ml-Autosampler-Röhrchen mit 12 mm Durchmesser, runder Boden, mit Schraubverschlüssen, oder 12 x 75 mm-Glaskulturröhrchen
33 cm
17 cm
3 cm
17.1 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ 90 Positionen Fläschchen Gestell > Fläschchenständer