Learn More
DWK Life Sciences Filtrationssatz 47 mm mit Normschliff-Anschluss 40/35 und Glasfritte
Empfohlen für die Routinefiltration von organischen Lösungen, korrosiven Flüssigkeiten und die Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen. Die Wheaton™ 47 mm-Filterbaugruppe mit Standard-Kegelschliffanschluss und Glasfritte wird aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 419380
415.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24293" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geräte haben eine #2 Schlauchverbindung für ID 6 mm (1/4") flexiblen Schlauch
- Tropfspitze an den Stützbasen erstreckt sich unterhalb der Schlauchverbindung und verhindert, dass Filtrat in die Vakuumleitung gelangt
- Geschliffene Glasverbindung verhindert die Phthalatkontamination, die durch Silikon- oder Neoprenstopfen auftreten kann
- Glasunterstützung mit Fritte umfasst eine grobporöse 4 – 60 μm-Glasstützbasis mit Fritte, graduierten Trichter, anodisierte Aluminiumklemme und 1 l-Filterkolben
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A | |
Glas | |
Routinefiltrationen von organischen Lösungen, korrosiven Flüssigkeiten, Entfernung von Partikeln aus HPLC-Lösungen, allgemeine Filtrationen | |
1/Karton |
Schlauch | |
40 bis 60 μm | |
Stützbasis aus Glas mit Fritte und grober Porosität, graduierter Trichter, anodisierte Aluminiumklemme, 1 Liter-Filterflasche | |
Filtrationseinheit |