Learn More
DWK Life Sciences Filtrationssatz 47 mm mit Stopfenverbindung Nr. 8 und Glasfritte
Für allgemeine Filtration empfohlen. Die Wheaton™ Glashalterung mit Fritte für 47 mm-Filtrationsbaugruppen mit Nr. 8-Stopfenanschlüssen wird aus Wheaton™ 33 Borosilikatglas mit geringem extrahierbaren Gehalt hergestellt.
Marke:  DWK Life Sciences 419352
152.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24293" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11581315
  • 170.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glas entspricht ASTM E 438, Typ I, Klasse A-Spezifikationen
  • Glasstützfuß mit Fritte und grober Porosität (40 bis 60 μm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
USP Typ I, ASTM E 438 Typ I, Klasse A
Glas
Stützbasis mit Fritte
47 mm-Filtrationseinheit
1 Karton
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Filtrationssatz 47 mm mit Stopfenverbindung Nr. 8 und Glasfritte > Glasbasis mit Fritte; 1/Karton