Learn More
DWK Life Sciences Einsätze mit 2D-Datenmatrixstrichcode für den Boden
Für die Verwendung mit Wheaton CryoELITE™ Freestanding Kryoröhrchen
Marke:  DWK Life Sciences W224621-0303
78.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12379959
  • 93.95 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Macht die Probenidentifizierung und Rückverfolgbarkeit zuverlässig und bequem
  • Barcodeeinsatz wird manuell in den Boden des Fläschchens gedrückt
  • Datenmatrix mit standardmäßiger Scan-Hardware lesbar
  • Hergestellt aus dem gleichen bestrahlten, reinen Kryo-Polypropylen wie das Fläschchen, wodurch eine gleichmäßige Wärmeausdehnung gewährleistet wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Steril
500/Karton
Name des Produkts
DWK Life Sciences Einsätze mit 2D-Datenmatrixstrichcode für den Boden > Steril