Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Filterbaugruppen und Zubehör für Ihre Anwendungsanforderungen
76.20 CHF - 269.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11754309
|
DWK Life Sciences
419336 |
Silikonstopfen Nr. 5 |
103.00 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12451571
|
DWK Life Sciences
419325 |
Filtrationseinheit |
269.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12461571
|
DWK Life Sciences
419330 |
Trichter |
80.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12481571
|
DWK Life Sciences
419332 |
Glasbasis mit Fritte |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12487121
|
DWK Life Sciences
635229 |
Filtrierflasche |
76.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Spezifikation
25mm-Filtrationseinheit |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör