Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Wählen Sie aus einer breiten Palette an Filterbaugruppen und Zubehör für Ihre Anwendungsanforderungen
Marke: DWK Life Sciences 419331
85.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
25mm-Filtrationseinheit | |
Trichter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör > Glastrichter, 50 ml, für 25 mm-Filtrationseinheit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur