Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 250 ml offener Kolben
Mit 20 bis 400 Gewinden
Marke: DWK Life Sciences 297814
93.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 20-400 oberer Schliff
- 20-400 unterer Schliff
Spezifikation
8,4 oz. | |
Offener Kolben | |
250 mL |
Konzentration von Spurenmengen von Analyten in einem organischen Lösungsmittel vor der Analyse | |
20-400 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ 250 ml offener Kolben > Offener Kolben; Kapazität: 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur