Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 22 mm Extraktor
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
Marke: DWK Life Sciences 415502
245.44 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Keine Haken, Federn oder Klemmen erforderlich, wie sie bei anderen Normschliffen üblich sind
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor | |
ASTM E 438 | |
20-400 |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
24-400 |