Learn More
DWK Life Sciences 20-ml-Flüssigszintillationsröhrchen aus PET mit separaten Kappen
Geringe Durchlässigkeit für Lösungsmittel und minimale Hintergrundzahlen
533.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,06 in. |
---|---|
Farbe | Weiß |
Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
Material | PET |
Volumen (metrisch) | 20 mL |
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12407361
|
DWK Life Sciences
986742 |
Harnstoff |
605.00 CHF
1000 Stück |
N/A | ||||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
||||||||||
11768839
|
DWK Life Sciences
986741 |
Polypropylen |
533.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- So transparent wie Glas, aber so sicher wie Kunststoff
- Die Fläschchen lassen sich ohne Entstehung von schädlichen Gasen verbrennen
- Die Fläschchen bestechen durch ihre geringe Durchlässigkeit gegenüber Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählungen
Bestellinformation
Weiß. Die Packungen zu je 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit den Verschlüssen in einem separaten Beutel verpackt.
Spezifikation
1,06 in. | |
27 mm | |
20 mL | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
61 mm |
Weiß | |
PET | |
Geringe Durchlässigkeit bei Lösungsmitteln und minimale Hintergrundzählung; Röhrchen können sicher im Feuer entsorgt werden; es entstehen keine schädlichen Gase. | |
Tablett | |
Schraubverschluss |