Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Die Integrität der Dichtungen bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton™ Flüssigkeitsszintillationsfläschchen sind aus festem, aber flexiblem HDPE-Kunststoff gefertigt.
Marke:  DWK Life Sciences 986704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11738839
  • 310.00 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Alkohole, Öle, Haushaltskosmetika und wässrige Produkte beständige Einlagen aus geschäumtem Polyethylen
  • Gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole beständige Metallfolie-/Zellstoffeinlagen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61 mm) mit Verschluss. Halsinnendurchmesser mindestens 0.5 in. (12.3 mm). Verpackt auf Mehrzweckablagen mit jeweils 100 Fläschchen pro unterteilter Ablage. Verpackung mit aufgesetzten oder einzeln verpackten Verschlüssen. Die Packungen zu je 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit den Verschlüssen in einem separaten Beutel verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Einlage
1,06 in.
Weiß
HDPE
2,4 in.
0,67 oz.
20 mL
Schraubverschluss
500 Kartons
0,5 in.
12,7 mm
27 mm
20 ml
Tablett
Wheaton™
Polyethylen
61 mm
Szintillationsfläschchen
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen > Schraubverschluss aus Polyethylen 22-400; ohne Kappeneinsatz; mit Schraubverschlüssen, die an den Fläschchen angebracht sind; 500/Karton.