Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Die Integrität der Dichtungen bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton™ Flüssigkeitsszintillationsfläschchen sind aus festem, aber flexiblem HDPE-Kunststoff gefertigt.
Marke: DWK Life Sciences 986700
Beschreibung
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
- Gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Alkohole, Öle, Haushaltskosmetika und wässrige Produkte beständige Einlagen aus geschäumtem Polyethylen
- Gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole beständige Metallfolie-/Zellstoffeinlagen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (27 x 61 mm) mit Verschluss. Halsinnendurchmesser mindestens 0.5 in. (12.3 mm). Verpackt auf Mehrzweckablagen mit jeweils 100 Fläschchen pro unterteilter Ablage. Verpackung mit aufgesetzten oder einzeln verpackten Verschlüssen. Die Packungen zu je 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel mit den Verschlüssen in einem separaten Beutel verpackt.
Spezifikation
Polyethylenschaum | |
1,06 in. | |
Weiß | |
HDPE | |
2,4 in. | |
0,67 oz. | |
Schraubverschluss |
0,5 in. | |
12,7 mm | |
27 mm | |
20 ml | |
Tablett | |
Polypropylen | |
61 mm |