Learn More
Cytiva PTFE-Membranen, Typ WTP
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Laugen, da chemisch stabil und inert. Whatman™ WTP Range PTFE-Membranen eignen sich besonders gut zur Vorbereitung von Proben für die HPLC-Analyse und die Luft- und Gassterilisation.
483.00 CHF - 820.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Hydrophobizität | Hydrophob |
Membrantyp | WTP |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Gasflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Gasflussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11344874
|
Cytiva
7582-002 |
25 mm | 0,2 μm | 4.5 l/min/cm2 |
483.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10634132
|
Cytiva
7590-004 |
47 mm | 1,0 μm | 17 l/min/cm2 |
670.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11354874
|
Cytiva
7582-004 |
47 mm | 0,2 μm | 4.5 l/min/cm2 |
820.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11364874
|
Cytiva
7585-004 |
47 mm | 0,5 μm | 7.5 l/min/cm2 |
640.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11305094
|
Cytiva
7590-002 |
25 mm | 1,0 μm | 17 l/min/cm2 |
492.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Laugen, da chemisch stabil und inert.Whatman™ WTP-Sortiment PTFE-Membranen eignen sich besonders gut zur Vorbereitung von Proben für die HPLC-Analyse und die Luft- und Gassterilisation.
PTFE-Stretchfolie, laminiert auf eine Trägerbahn aus Polypropylen-Vliesstoff>- Von Natur aus hydrophob
- Die Größe mit 0.5 μm wird in der Regel für die Vorfilterung bei HPLC-Analysen zur Probenfiltration verwendet, bei denen Feststoffpartikel zu dauerhaften Schäden an der Säule führen können
- Die Größe mit 0.2 μm wird bei der sterilen Entlüftung von Vakuumkammern und sterilen Filtrattanks und -behältern eingesetzt
Verwendbar bis zu 120 °C (248 °F); höhere Temperaturen führen dazu, dass das Laminat weicher wird.
Anwendungen:
- Klärfiltration von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten
- Sammeln von feuchten Stäuben für die anschließende Analyse (0.5 und 1.0 μm Porengröße)
- Luft- und Gassterilisierung (0.2 und 0.5 μm Porengröße)
Spezifikation
PTFE | |
Hydrophob | |
WTP | |
100/Packung |