Learn More
Cytiva PTFE-Membranen, Typ WTP
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Laugen, da chemisch stabil und inert. Whatman™ WTP Range PTFE-Membranen eignen sich besonders gut zur Vorbereitung von Proben für die HPLC-Analyse und die Luft- und Gassterilisation.
Marke: Cytiva 7585-004
608.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen mit aggressiven organischen Lösungsmitteln, starken Säuren und Laugen, da chemisch stabil und inert.Whatman™ WTP-Sortiment PTFE-Membranen eignen sich besonders gut zur Vorbereitung von Proben für die HPLC-Analyse und die Luft- und Gassterilisation.
PTFE-Stretchfolie, laminiert auf eine Trägerbahn aus Polypropylen-Vliesstoff>- Von Natur aus hydrophob
- Die Größe mit 0.5 μm wird in der Regel für die Vorfilterung bei HPLC-Analysen zur Probenfiltration verwendet, bei denen Feststoffpartikel zu dauerhaften Schäden an der Säule führen können
- Die Größe mit 0.2 μm wird bei der sterilen Entlüftung von Vakuumkammern und sterilen Filtrattanks und -behältern eingesetzt
Verwendbar bis zu 120 °C (248 °F); höhere Temperaturen führen dazu, dass das Laminat weicher wird.
Anwendungen:
- Klärfiltration von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten
- Sammeln von feuchten Stäuben für die anschließende Analyse (0.5 und 1.0 μm Porengröße)
- Luft- und Gassterilisierung (0.2 und 0.5 μm Porengröße)
Spezifikation
PTFE | |
7.5 l/min/cm2 | |
WTP | |
47 mm |
0,5 μm | |
Hydrophob | |
100/Packung |