Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, kleine Kits
Die Abwärtsblotting-Vorrichtung dreht den konventionellen Nord/Süd-Transferstapel auf den Kopf, um eine schnelle, hochauflösende Übertragung von DNA und RNA zu ermöglichen
165.87 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für DNA-/RNA-Messungen |
---|---|
Typ | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit |
Enthält | 12 x 16 cm kleines Transfergerät, 5 Sätze von Transfermaterialien (Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm-Nylonmembran, einem Docht aus 3 mm-Chromatographie-Blotting-Papier und einem Blotterstapel aus acht Blatt |
Includes: Enthält das Gerät sowie fünf Transfermaterialsätze für die Gelgröße, die in der Bestelltabelle angegeben ist. Jeder Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm Nylonmembran, einem Docht von 3 mm Chr Blotting-Papier und einem Blotter-Stapel, der acht Blatt MM3 Chr-Blotting-Papier und 20 Blatt GB004-Blotting-Papier umfasst. Separat erhältliche Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien.
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11989287
|
Cytiva
10416300 |
10 x 15 cm Gel-TurboBlotter™ Transfersystem | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit | N/A | ||||||
10325561
|
Cytiva
10416304 |
11 x 14 cm Gel-TurboBlotter™ Transfersystem | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit | N/A | ||||||
11929307
|
Cytiva
10416328 |
7 x 10 cm Gel TurboBlotter™ Transfer System | Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit | N/A | ||||||
Beschreibung
- Nutzt die Schwerkraft — es sind keine schweren Gewichte auf der Oberseite des Transferstapels erforderlich, damit wird die unordentliche Einrichtung bei standardmäßigen aufwärts gerichteten Kapillarübertragungen vermieden
- Hat eine kleinere Grundfläche als die meisten selbst hergestellten Geräte und ist stapelbar — bis zu fünf Einheiten können während des Transfers gestapelt werden
- Ermöglicht den Transfer von alkalischen Puffern in einer Stunde und von neutralen (SSC)-Transfers in drei Stunden
- Sehr einfach einzurichten und funktioniert ohne Strom- oder Vakuumquelle
- Erfordert weniger Puffer- und Blotting-Papier als herkömmliche Transfervorgänge
- Wiederverwendbar
- Modell ist 12×16 cm, für Gele von 7×8 cm bis 11×14 cm
Bestellinformation
Nachfüllpackungen mit zusätzlichen Membranen und Papieren, die für den weiteren Transfer erforderlich sind, sind separat erhältlich (Kat. Nrn. 09-301-177, -179, -181, -183, -185 und -189).
Spezifikation
Für DNA-/RNA-Messungen | |
Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit | |
12 x 16 cm kleines Transfergerät, 5 Sätze von Transfermaterialien (Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm-Nylonmembran, einem Docht aus 3 mm-Chromatographie-Blotting-Papier und einem Blotterstapel aus acht Blatt |