Learn More
Cytiva TurboBlotter Transfersystem, große Kits
Die Abwärtsblotting-Vorrichtung dreht den konventionellen Nord/Süd-Transferstapel auf den Kopf, um eine schnelle, hochauflösende Übertragung von DNA und RNA zu ermöglichen
Marke: Cytiva 10416324
Includes: Enthält das Gerät sowie fünf Transfermaterialsätze für die Gelgröße (21 x 26 cm), die in der Bestelltabelle angegeben ist. Jeder Satz besteht aus einem Blatt Nytrantrademark (TM) SPC 0.45Glc mum Nylonmembran, einem Docht von 3 mm Chr Blotting-Papier und einem Blotter-Stapel, der 8 Blatt 3 mm Chr Blotting-Papier und 20 Blatt GB004 Blotting-Papier umfasst. Separat erhältliche Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien.
Beschreibung
- Nutzt die Schwerkraft — es sind keine schweren Gewichte auf der Oberseite des Transferstapels erforderlich, damit wird die unordentliche Einrichtung bei standardmäßigen aufwärts gerichteten Kapillarübertragungen vermieden
- Hat eine kleinere Grundfläche als die meisten selbst hergestellten Geräte und ist stapelbar — bis zu fünf Einheiten können während des Transfers gestapelt werden
- Ermöglicht den Transfer von alkalischen Puffern in einer Stunde und von neutralen (SSC)-Transfers in drei Stunden
- Sehr einfach einzurichten und funktioniert ohne Strom- oder Vakuumquelle
- Erfordert weniger Puffer- und Blotting-Papier als herkömmliche Transfervorgänge
- Wiederverwendbar
- Modell ist 21×26 cm, für Gele von 12×21 cm bis 20×25 cm
Bestellinformation
Nachfüllpackungen mit zusätzlichen Membranen und Papieren, die für den weiteren Transfer erforderlich sind, sind separat erhältlich (Kat. Nrn. 09-301-177, -179, -181, -183, -185 und -189).
Spezifikation
20 x 25 cm Gel-TurboBlotter™ Transfersystem | |
Enthält das Gerät sowie fünf Transfermaterialsätze für die Gelgröße (21 x 26 cm), die in der Bestelltabelle angegeben ist. Jeder Satz besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0,45 Glc mum Nylonmembran, einem Satz von 3 mm Chr-Blotting-Papier und einem Blotter-Stapel mit acht Blatt 3-mm-Chr-Blotting-Papier und 20 Blatt GB004 Blotting-Papier. Separat erhältliche Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien. | |
25 cm | |
20 cm |
Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™-Kit | |
9.8 Zoll | |
7.8 Zoll |