Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 60
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
Marke: Cytiva 10410014
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
- Hydrophil
- Mechanisch beständig
- Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Hydrophil | |
50 mm |
1,0 μm | |
70 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 60 > Gütegrad: RC 60; Kreis; 70 μm dick; Porengröße: 1 μm; Durchmesser: 50 mm; Kreise
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur