Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 55
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
Marke: Cytiva 10410206
220.40 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
- Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
- Hydrophil
- Mechanisch beständig
- Mit allen Verfahren sterilisierbar
Spezifikation
Regenerierte Cellulose | |
Hydrophil | |
25 mm |
0,5 μm | |
75 μm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 55 > Gütegrad:RC 55; Rundfilter; 75 μm dick; Porengröße:0,45 μm; Durchmesser:25mm; Rundfilter
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur