Learn More
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 55
Aus reiner Cellulose ohne Benetzungsmittel
Marke:  Cytiva 10410214
299.17 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10166770
  • 351.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Spontan benetzend mit sehr guter Nassfestigkeit
  • Besonders chemikalienbeständig; geeignet für wässrige und organische Lösungsmittel
  • Hydrophil
  • Mechanisch beständig
  • Mit allen Verfahren sterilisierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Regenerierte Cellulose
Hydrophil
50 mm
0,5 μm
75 μm
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Cytiva Membranen aus regenerierter Cellulose: Grad RC 55 > Gütegrad:RC 55; Rundfilter; 75 μm dick; Porengröße:0,45 μm; Durchmesser:50mm; Rundfilter