Learn More
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Zuverlässiges Leistungsverhalten in nichtkritischen Anwendungsbereichen in Industrie- oder Ausbildungslaboren
Marke: Cytiva 5230-125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rückhalt von groben Partikeln.
- Bestehend aus Zellulose
- Kreppoberfläche für die schnelle Filtration von groben Partikeln
- Partikelretention: 25 bis 30 μm
- Dicke: 0.40 mm
Sollte nicht für die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung verwendet werden
Spezifikation
Scheibe | |
25 bis 30 μm | |
230 | |
0,4 mm | |
12,5 cm |
Zellulose | |
Ölchemie | |
Grob | |
4,9 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Reeve Angel 230 gekreppte qualitative Rundpapierfilter > Durchmesser:4,9 in. (12,5cm)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur