Learn More
Cytiva Hochwertige einfache Rundpapiere und Blätter – Grad 3
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Whatman™ Einfache Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Güteklasse 3 bestechen durch die doppelte Stärke der Whatman Güteklasse 1.
Marke:  Cytiva 1003-917
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11332845
  • 590.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Verwendung bei großen Niederschlagsmengen und höherer Nass-Reißfestigkeit. Einfache Whatman™ Rundpapiere und Blätter für qualitative Analysen – Gütegrad 3 bietet die doppelte Dicke von Whatman Gütegrad 1.
  • Geeignet für die Saugfiltration
  • Hoch absorbierend
  • Partikelretention: >6 μm
  • Porosität: Mittelfein
  • Filtrationsgeschwindigkeit†: ASTM™, 90 s; Herzberg, 325 s
  • Oberfläche: Glatt, gekörnt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Filterpapier für qualitative Analysen, Standardgütegrad 3, Blatt, 460 × 570 mm
Zellulose
ASTM: 90; Herzberg: 325 Sekunden
Gütegrad 3
390 μm
46 cm
Blatt
>6 μm
Standardfilter werden in qualitativen Analysetechniken zur Bestimmung und Identifizierung von Materialien verwendet. Für den Einsatz in Büchner-Trichtern.
Mittelfein
46 x 57 cm
57 cm
Name des Produkts
Cytiva Hochwertige einfache Rundpapiere und Blätter – Grad 3 > Blätter, 46 x 57 cm