Learn More
Cytiva PTFE-Membranscheiben
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten. Whatman™ PTFE-Membranscheiben eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
276.00 CHF - 1265.00 CHF
Spezifikation
Material PTFE
Hydrophobizität Hydrophob
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11383435
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10411311
0,45 μm 47 mm
348.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11363445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411113
5 μm 50 mm
355.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11353445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411111
5 μm 47 mm
367.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411116
5 μm 90 mm
610.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11343445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411108
5 μm 37 mm
344.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11333445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411130
5 μm 150 mm
1265.00 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11313445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411211
1,0 μm 47 mm
367.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11303445
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
10411205
1,0 μm 25 mm
276.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11393435
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411313
0,45 μm 50 mm
376.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11345404
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411413
0,2 μm 50 mm
355.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11335404
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411411
0,2 μm 47 mm
348.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11323445
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411213
1,0 μm 50 mm
355.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11325404
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411405
0,2 μm 25 mm
276.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373435
Unterlagen ansehen
Cytiva
10411305
0,45 μm 25 mm
276.00 CHF
50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Klärung von Korrosionsmitteln, Lösungsmitteln und aggressiven Flüssigkeiten.Whatman™ PTFE-Membranscheiben eignen sich besonders gut für die HPLC-Analyse, wenn Feststoffpartikel zu bleibenden Schäden an der Säule führen können.
  • Hydrophob
  • Chemisch stabil und inert
  • Kann bei Temperaturen bis zu 120 °C verwendet werden
  • Laminiert auf willkürlich angeordnetem Polypropylen-Trägermaterial
  • Für die Filtration mit organischen und chemisch aggressiven Lösungen oder Gasen
  • Besonders geeignet für die HPLC-Analyse
Spezifikation
Spezifikation
PTFE
Hydrophob
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva PTFE-Membranscheiben