Learn More
Cytiva Polycap™ HD Einwegkapseln: 75 HD
Hohe Filtrationseffizienz und hervorragende Filtratreinheit dank der besonderen Werkstoffe und Herstellungsverfahren. Whatman™ Polycap™ HD Einwegkapseln passen zwischen Grobfilter und die zur Endfilterung eingesetzten mikroporösen Membranfilter.
Marke: Cytiva 2714T
Beschreibung
- Integritätsprüfung möglich
- Mit Lufteinlass
- Filtermedien: Anisotroper Monofilament-Polypropylen- (MAPP-) Filter
- Sterilisierbar durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO)
- Rückhaltevermögen (bei Luftspülung), <2 ml
- Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Filterung von wässrigen Lösungen, Biologika, Farben und Pigmenten, photographischen Emulsionen, Lebensmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Große Auswahl Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Anisotropes Monofilament-Polypropylen | |
805 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
10 to 12 mm | |
4,1 bar (60 psi) |
Polycap HD 75 Kapselfilter, 20,0 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stück) | |
20 μm | |
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen. | |
3/8 to 1/2 in. | |
Weibliches Innengewinde | |
National Innengewinde (FNPT) |