Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen. Whatman™ Polycap Einwegkapseln 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Marke:  Cytiva 2703T
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11399184
  • 665.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen.Whatman™ Polycap Einwegkapseln, 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Einlassbelüfter verwendet werden.
  • Prüfbar auf Integrität
  • Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
  • Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
1000 cm2
Weibliches Innengewinde
National Innengewinde (FNPT)
75 mm
PolyCap TF 75, 0,45 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 St.)
0,45 μm
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
5Pack
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF > Porengröße:0,45 μm