Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen. Whatman™ Polycap Einwegkapseln 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Marke:  Cytiva 6711-7502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11389184
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen.Whatman™ Polycap Einwegkapseln, 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Einlassbelüfter verwendet werden.
  • Prüfbar auf Integrität
  • Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
  • Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
1000 cm2
National Außengewinde (MNPT)
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
75 mm
PolyCap TF 75, 0,2 μm, mit MNPT-Einlass und 3/8 in SB-Auslass (1 St.)
0,2 μm
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF > Nr.:75 TF; Porengröße:0,2 μm; Einlassanschluss:1/4 NPT