Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen. Whatman™ Polycap Einwegkapseln 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Marke:  Cytiva 6700-7504
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10082071
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur Sterilisation und Entfernung von Partikeln aus Luft-, Gas- und Flüssigkeitsströmen.Whatman™ Polycap Einwegkapseln, 75 TF gewährleisten saubere Schutzgase in Flaschenabfüllanlagen und bei der Isolierung von Abgasen aus Fermentern.
Filtration von organischen Lösungen, aggressiven Lösungen, Luft und Gas; kann zudem als Einlassbelüfter verwendet werden.
  • Prüfbar auf Integrität
  • Bidirektionaler Fluss: einige Anwendungen erfordern möglicherweise eine bestimmte Ausrichtung
  • Filtermedien: Hydrophobe Membran aus PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PTFE
1000 cm2
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
75 mm
PolyCap TF 75, 0,45 μm, mit 3/8 Zoll SB Einlass und Auslass (1 St.)
0,45 μm
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 75 TF > Nr.:75 TF; Porengröße:0,45 μm; Einlassanschluss:1/4-3/8-Zoll-Schlauchtülle; Innenkonus für Luer-Stecker