Learn More
Cytiva Membranfilter aus Polyamid
Universalfilter aus reinem Polyamid für die Klärung und sterile Filtration
Marke: Cytiva 10414106
158.65 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hervorragende Nass-/Trockenfestigkeit
- Hydrophil für wässrige und organische Lösungen
- Für bis zu 135 °C
Spezifikation
Polyamid (Nylon) | |
Hydrophil | |
25 mm |
0,5 μm | |
110 μm |