Learn More
Cytiva Membranfilter aus Polyamid
Artikelnummer. p-4517182
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
50 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11375404
Marke: Cytiva 10414006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalfilter aus reinem Polyamid für die Klärung und sterile Filtration
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hervorragende Nass-/Trockenfestigkeit
  • Hydrophil für wässrige und organische Lösungen
  • Für bis zu 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyamid
Porengröße 0,2 μm
Hydrophobizität Hydrophil
Dicke (metrisch) 110 μm
Durchmesser (metrisch) 25 mm