Learn More
Cytiva Phenolphthalein-Testpapier, in Rolle
Anwenderfreundliche Lösung zur genauen, einheitlichen Bestimmung des Neutralisationspunkts bei schwach sauren/stark alkalischen Reaktionen.
Brand:  Cytiva 2600-204A
Product Code. 11310684
  • 21.10 CHF / 1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Anwenderfreundliche Lösung zur genauen, einheitlichen Bestimmung des Neutralisationspunkts bei schwach sauren/stark alkalischen Reaktionen.
Aufgrund der einfachen Anwendung von Indikatorpapieren zur schnellen pH-Wert-Bestimmung werden diese mittlerweile vielfach in Laboren und der Industrie verwendet
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise und für zahlreiche routinemäßige pH-Tests geeignet
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
  • Kostengünstig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Phenolphthalein
Zu Bestimmung des Neutralisationspunkts bei schwach sauren/stark alkalischen Reaktionen
Phenolphthalein-Testpapier
8.3 bis 10
Jeweils
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Phenolphthalein-Testpapier, in Rolle > 7 mm x 5 m; Rolle