Learn More
Cytiva Typ SR Dispenser für pH-Indikatorband
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
Marke:  Cytiva 2600-101A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11340674
  • 21.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Zur schnellen Bestimmung von ph-Werten
  • Sofortige pH-Messwerte
  • Präzise, für zahlreiche routinemäßige pH-Tests
  • Praktisch und tragbar für den Einsatz vor Ort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 5.5
Spule
Routinemäßige pH-Tests
pH-Indikatorspender
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Typ SR Dispenser für pH-Indikatorband > Standardmäßiger schmaler Bereich0,5 bis 5,5