Learn More
Cytiva pH-Indikatorpapier, Teststreifen Typ CF
Gewährleisten eine extrem klare und genaue visuelle Anzeige des pH-Werts unter Nutzung von vier verschiedenen Segmenten auf einem farbstoffgetränkten Indikatorpapier. Whatman™ pH-Indikatorpapiere als CF-Streifen verwenden Farbstoffe, die chemisch an das Papier gebunden sind und nicht in die Lösung ausgelaugt werden können.
23.35 CHF - 30.50 CHF
Spezifikation
Format | Streifen |
---|---|
Enthält | Kunststoffhilfen, Papiersegmente auf jedem Streifen, zusätzliche Indikatordiagramme |
Menge | 100/Packung |
Typ | pH-Teststreifen, farbkodiert |
Abmessungen (L x B) | 80 x 6 mm |
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10377481
|
Cytiva
2613-991 |
0 bis 14 |
30.50 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11390684
|
Cytiva
2614-991 |
4,5 bis 10 |
23.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gewährleisten eine extrem klare und genaue visuelle Anzeige des pH-Werts unter Nutzung von vier verschiedenen Segmenten auf einem farbstoffgetränkten Indikatorpapier. Whatman™ pH-Indikatorpapiere als CF-Streifen verwenden Farbstoffe, die chemisch an das Papier gebunden sind und nicht in die Lösung ausgelaugt werden können.
- Steifigkeit bleibt in Flüssigkeiten durch Kunststoffeinlage erhalten
- Die Farbstoffe der Papiersegmente auf jedem Streifen sind chemisch gebunden und können daher nicht in die Lösung ausbluten
- Das mitgelieferte Farbvergleichsdiagramm erlaubt eine genaue pH-Wert-Bestimmung
- Streifen für gesamtes pH-Spektrum (0 bis 14) mit Unterteilungen in 1 pH-Einheiten, Streifen für breites pH-Spektrum (4.5 bis 10 pH) in 0.5 pH-Einheiten
- Packungen mit 100 Stück, jeder Streifen ist ca. 0.25 × 3 in. (6 × 80 mm) groß
Spezifikation
Streifen | |
100/Packung | |
80 x 6 mm | |
6 mm |
Kunststoffhilfen, Papiersegmente auf jedem Streifen, zusätzliche Indikatordiagramme | |
pH-Teststreifen, farbkodiert | |
80 mm |