Learn More
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonat-Membranen, schwarz
Reduziert die Hintergrundfluoreszenz zur Unterstützung der Epifluoreszenzmikroskopie. Schwarze Whatman™ Nuclepore™ Polycarbonat-Membranfilter verbessern die Sichtbarkeit und helfen, Mikroorganismen von anderen Partikeln zu unterscheiden.
109.00 CHF - 165.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Polycarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenz-Verfahren, trinkbares Reinstwasser, Lebensmittel und Milchprodukte, Wein und Klinikelektronik |
Anzahl pro Packung | 100Pack |
Typ | Membranfilter |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11312895
|
Cytiva
110656 |
0,2 μm | 25 mm | N/A | ||||||
11348994
|
Cytiva
110657 |
0,4 μm | 25 mm | N/A | ||||||
10012101
|
Cytiva
110659 |
0.8μm | 25 mm | N/A | ||||||
10208242
|
Cytiva
111156 |
0,2 μm | 47 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Glatte, gerasterte, Polycarbonat-geätzte (PCTE) Membranoberfläche unterstützt effizient die Zählung von Mikroorganismen bei einer standardmäßigen Plattenzählung
- Extrem niedrige unspezifische Absorption
- Schnelle Ergebnisse bei standardmäßigen Plattenzählungen
- Kompatibel mit der direkten Epifluoreszenz-Mikroskopie-Filtertechnik (DEFT), mit der Mikroorganismen direkt auf einem Filter gezählt werden können
- DEFT kann in weniger als einer halben Stunde durchgeführt werden, wodurch der Standardprozess mit > 24 Stunden der Inkubation einer mikrobiellen Probe umgangen wird
- Mikroskopische Membranfilter werden durch Spurenätzen hergestellt (Polycarbonat wird mit Strahlung beschossen und chemisch behandelt, um scharfe, gleichmäßige Filterporen zu erzeugen)
- Entwickelt, um Mikroben effizient zu fangen, effektiver als andere Filtermedien für bestimmte Mikroorganismen
Spezifikation
Weiß | |
Epifluoreszenz-Verfahren, trinkbares Reinstwasser, Lebensmittel und Milchprodukte, Wein und Klinikelektronik | |
Membranfilter |
Polycarbonat | |
100Pack |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Nuclepore™ Polycarbonat-Membranen, schwarz