Learn More
Cytiva Reinigungstuch für Linsen
Für kratzerfreie Reinigungslösungen. Whatman™ Reinigungstücher für Linsen gewährleisten eine sichere Entfernung von Oberflächenfeuchte und Fett.
106.00 CHF - 473.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Linsenputztuch |
---|---|
Beschreibung | Keine Beschädigungen an Linsen oder optischen Oberflächen, faserfrei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfernt sicher Feuchtigkeit und Fett von Oberflächen, beschädigt keine Linsen oder optischen Oberflächen, hinterlässt keine Fasern |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11360654
|
Cytiva
2105-841 |
150 x 100 mm | 625/Packung; 25 Täschchen mit 25 Tüchern |
203.00 CHF
625 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10149470
|
Cytiva
2105-862 |
300 x 200 mm | 100 Blatt |
106.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11380654
|
Cytiva
2105-918 |
570 x 460 mm | 100 Blatt |
473.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Für kratzerfreie Reinigungslösungen.Whatman™ Reinigungstücher für Linsen gewährleisten eine sichere Entfernung von Oberflächenfeuchte und Fett.
Das weiche, strukturierte, reißfeste Gewebe hinterlässt keine Fasern. Schutz von Linsen und andere optische Oberflächen aus Glas, Quarz oder Kunststoff vor Kratzern- Chemisch rein und frei von Silikon und anderen Zusätzen
- Die hohe Saugfähigkeit bietet bessere Sicherheit bei der Entfernung von Oberflächenfeuchtigkeit und Fett.
- 0.035 bis 0.040 mm dick
- Papiergütegrad 105
Spezifikation
Linsenputztuch | |
Keine Beschädigungen an Linsen oder optischen Oberflächen, faserfrei | |
Entfernt sicher Feuchtigkeit und Fett von Oberflächen, beschädigt keine Linsen oder optischen Oberflächen, hinterlässt keine Fasern |