Learn More
Cytiva Bleiacetat-Testpapier, Spender
Spender für Testpapier zum schnellen qualitativen Nachweis von Schwefelwasserstoff
Marke:  Cytiva 2602-501A
Artikelnummer. 10754925
  • 24.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Dispenser for rapid qualitative test paper to detect hydrogen sulfide
Nachweise mit Bleiazetat-Testpapier
  • Nur 5 ppm von atmosphärischen oder in einem Gasstrom befindlichem H2S
  • Nur 4 ppm H202 mit Vorschwärzpapier mit H2S
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelles qualitatives Testpapier zum Nachweis von Schwefelwasserstoff, für den Nachweis von ∼5 ppm von H2S in der Atmosphäre oder in einem Gasstrom
Jeweils
Bleiazetattestpapier-Spender
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Bleiacetat-Testpapier, Spender > Testpapierspender; 7 mm x 5 m auf Rolle