Learn More
Cytiva Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003
Verhindert eine Kontamination während der Transferschritte. Beim Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003, werden dank der exakt zugeschnittenen Membranen Abweichungen zwischen den Blättern ausgeschlossen.
Marke:  Cytiva 10427818
123.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11979257
  • 168.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verhindert eine Kontamination während der Transferschritte.Beim Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003, werden dank der exakt zugeschnittenen Membranen Abweichungen zwischen den Blättern ausgeschlossen.
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird. Gewährleistet, dass während der Transferschritte keine Kontamination auftritt
  • Hergestellt und speziell getestet für Chromatographie und Blotting-Verfahren. Dies gewährleistet die Feuchtigkeitstransportfähigkeit und die Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung, die wichtig sind, um saubere und gleichmäßige Transfers während des Blotting-Vorgangs zu erzielen
  • Whatman 3MM Chr gilt als Industriestandard für Blotting-Verfahren
  • Praktische Größenformate in Form von Bögen, die exakt auf die gängigsten Gel- und Transfermembrangrößen zugeschnitten sind. Erlaubt die sofortige Verwendung und verhindert Abweichungen von Blatt zu Blatt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 cm
Als Membran-Gel-Stütze verwendetes Universalpapier
Blatt
7,9 in.
0,8 mm
GB003
20 cm
7,9 in.
Reine Zellulose
20 x 20 cm
Whatman™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Whatman™ Blotting-Papier, Gütegrad GB003 > Größe: 20 x 20 cm