Learn More
Cytiva ROLLE GRADE 54SFC 1,5INX300FT 1,5INX300FT
54 SFC Cellulose-Chromatographierolle ist ein 0.18 gehärtetes Papier für die Routinechromatographie.
Marke:  Cytiva 3454-651
Artikelnummer. 11303025
  • 218.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-11-2025
Beschreibung
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.
  • Auch weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
54 SFC Cellulose-Chromatographierolle ist ein 0.18 gehärtetes Papier für die Routinechromatographie.
0.18 mm
Rolle
Zellulose
3.8 cm
91.4 m
38.1 cm x 91.44 m (1.5 in. x 300 ft.)
Für Protein- und Nukleinsäure-Blotting
Gütegrad 54-SFC
1,5 in.
180 mm/30 min
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva ROLLE GRADE 54SFC 1,5INX300FT 1,5INX300FT > Rollengröße: 1.5 in. x 300 ft. (3.8 cm x 91.4 m)