Learn More
Cytiva X100 CHROMATOGRAPHIEPAPIER, TYP 226 .
2668 Chr Zellulose-Chromatographieblätter sind 0.9 mm-Papier zur Trennung relativ großer Moleküle durch Elektrophorese.
Marke:  Cytiva 10382461
Artikelnummer. 11305284
  • 950.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird.
  • Speziell für die Chromatographie hergestellt und getestet. Dies gewährleistet die für chemische Trennungen erforderliche Feuchtigkeitstransportfähigkeit und Gleichmäßigkeit der Kapillarwirkung.
  • Auch weit verbreitet beim Protein- und Nukleinsäure-Blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2668 Chr Zellulose-Chromatographieblätter sind 0.9 mm-Papier zur Trennung relativ großer Moleküle durch Elektrophorese.
58 x 60 cm (22,8 x 23,6 in.)
Gütegrad 2668 Chr
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva X100 CHROMATOGRAPHIEPAPIER, TYP 226 . > L x B: 58 x 60 cm (22.8 x 23.6 in.)