Learn More
Cytiva Kjeldahl Wägepapiere
Aus Pergaminpapier. Whatman™ Grade 2122 Wägepapiere ermöglichen einen ausgezeichneten quantitativen Transfer von Papier. Dank der glänzenden Oberfläche lässt sich der vollständige Transfer gut bestätigen.
97.10 CHF - 185.00 CHF
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | Papier |
Form | Quadratisch |
Typ | Wiegepapier |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Waage |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10499001
|
Cytiva
10347890 |
150 mm | 150 mm |
185.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11365254
|
Cytiva
10347893 |
100 mm | 100 mm |
97.10 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Aus Pergaminpapier.Whatman™ Gütegrad 2122 Wägepapiere ermöglichen einen ausgezeichneten quantitativen Transfer von Papier.Dank der glänzenden Oberfläche lässt sich der vollständige Transfer gut bestätigen.
Die Proben können auf die Waage gelegt werden, ohne dass unerwünschte Substanzen hinzugefügt werden müssen, die die Analyseergebnisse beeinflussen könnten.- Von der glatten Oberfläche können die Proben leichter abrutschen und bleiben nicht auf dem Papier hängen.
- Das glänzendes Pergamin-Papier ermöglicht die visuelle Feststellung, dass die gesamte Probe entfernt wurde.
- Äußerst dünn (0.03 mm) und leicht (40 g/m2) für den sicheren Probentransport.
- Kein Klebstoff und keine Zusatzstoffe (rückstandsfrei).
Spezifikation
Flach | |
Quadratisch | |
Waage | |
40 g/m2 |
Papier | |
Wiegepapier | |
0.03 mm |