Learn More
Cytiva X100 DC PAPIER 20CHR 46X57CM .
Reine Zellulose, die vollständig aus Baumwolllinters höchster Qualität und ohne jegliche Zusätze hergestellt wird
Marke:  Cytiva 3020-917
Artikelnummer. 11378854
  • 456.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Spezifikation
20 Chr Zellulose-Chromatographieblätter sind ein 0.17 mm dickes Papier für die Trennung von Proben unbekannter Zusammensetzung mit hervorragender Auflösung (bei geringer Belastung)
0.17 mm
Für optisches oder radiometrisches Scannen, auch für Protein- und Nukleinsäure-Blotting
Gütegrad 20 Chr
Zellulose
57 cm
46 cm
46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in.)
Smooth
Bogen
18.11 Zoll
22.4 in.
85 mm/30 min
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva X100 DC PAPIER 20CHR 46X57CM . > Typ: Blatt; Größe: 46 x 57 cm (18.11 x 22.44 in)