Learn More
Cytiva Gel-Blotting-Papier, Klasse GB003
Das dicke Papier eignet sich optimal für die Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaquelifts und Western Blots
Brand:  Cytiva 10427805
38.69 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 12415272
  • 45.50 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Reine Zellulose
  • Keine Kontamination während der Übertragung
  • Für Chromatographie- und Blotting-Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
150 mm
Geeignet für Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaque-Lifts und Western-Blots
GB003
100 mm
Zellulose
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Gel-Blotting-Papier, Klasse GB003 > 100 x 150 mm