Learn More
Cytiva Gel-Blotting-Papier, Klasse GB003
Das dicke Papier eignet sich optimal für die Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaquelifts und Western Blots
Marke:  Cytiva 10427804
27.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10646294
  • 30.45 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hohe Saugfähigkeit
  • Reine Zellulose
  • Keine Kontamination während der Übertragung
  • Für Chromatographie- und Blotting-Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
140 mm
Geeignet für Lyse/Denaturierung von Kolonie- oder Plaque-Lifts und Western-Blots
GB003
110 mm
Zellulose
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Gel-Blotting-Papier, Klasse GB003 > 110 x 140 mm