Learn More
QIAGEN FTA™ Elute Karten
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von biologischen Proben. 4 Musterbereiche pro Karte.
133.00 CHF - 497.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Beschreibung | Entnehmen, verarbeiten, transportieren und lagern Sie farbige biologische Proben wie Blutproben mit FTA Elutionsmikrokarten ohne Indikatorfunktion. |
Probentyp | Blut |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis |
Anzahl Proben | 4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11938117
|
QIAGEN
WB120401 |
25 Packungen |
133.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994416
|
QIAGEN
WB120410 |
100/Packung |
497.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 4 Probenbereiche pro Karte.
FTA Elute-Technologie für die bequeme Elution von Nukleinsäuren auf Wasserbasis. QIAcard FTA Elute Micro-Format mit 4 Spotbereich (Spotvolumen 12-40 μL) zum Sammeln, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren von farbigen Proben wie Blut. Die FTA-Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und die sofortige Stabilisierung und den Schutz von Nukleinsäuren.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Blut | |
4 | |
Chaotrop | |
15 bis 30 min. |
Entnehmen, verarbeiten, transportieren und lagern Sie farbige biologische Proben wie Blutproben mit FTA Elutionsmikrokarten ohne Indikatorfunktion. | |
Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis | |
FTA Elute Mikrokarte | |
40 μl |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.