Learn More
QIAGEN FTA™ Elute Karten
Zum Sammeln, Stabilisieren, Aufbereiten, Transportieren und Archivieren von biologischen Proben. 4 Musterbereiche pro Karte.
Marke:  QIAGEN WB120410
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11994416
  • 497.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren biologischer Proben. 4 Probenbereiche pro Karte.
  • FTA Elute-Technologie für die bequeme Elution von Nukleinsäuren auf Wasserbasis.
  • QIAcard FTA Elute im Micro-Format mit 4-Punktbereich (Punktvolumen 12 bis 14 μl) zum Entnehmen, Stabilisieren, Verarbeiten, Transportieren und Archivieren farbiger Proben wie Blut.
  • Die FTA Technologie ermöglicht die Zelllyse bei Kontakt, denaturiert Proteine und ermöglicht die sofortige Stabilisierung sowie den Schutz von Nukleinsäuren.
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
Blut
4
100/Packung
40 μl
Entnehmen, verarbeiten, transportieren und lagern Sie farbige biologische Proben wie Blutproben mit FTA Elutionsmikrokarten ohne Indikatorfunktion.
Multiplex-PCR, Sequenzierung nach PCR-Amplifikation, SNP-Analyse, STR-Analyse, HLA-Typisierung, Gesamtgenomamplifikation, quantitative PCR, Biobanking, Pharmakogenomik, Genotypisierung, genetische Identifizierung, transgener Nachweis
FTA Elute Mikrokarte
Chaotrop
15 bis 30 min.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.